Merck
NA0300S
Sigma-Aldrich
GenEluteHP Plasmid Maxiprep Kit
greener alternative
sufficient for 4 purifications
別名:
ジーンエリュートHPプラスミドマキシプレップキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 4 purifications
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
詳細
ジーンエリュートHPプラスミドマキシプレップキットは、組み換えE. coli培養物からプラスミドDNAを単離する簡単、迅速でコスト効果のある方法を提供します。このキットは、溶解質の迅速洗浄用フィルターシリンジと減圧または回転方式のいずれかのために設計されたシリカ結合カラムを特徴としています。最大1.2 mgのプラスミドDNAをルリアブロス(LB)培地で一晩育成した150 mLの培養物から単離されます。実際の収率は、用いた菌株、プラスミド、および培地に依存します。
一晩置いた組み換えE. coli培養物を遠心分離で収穫して修正アルカリ-SDS溶菌法に供した後、高塩濃度存在下でシリカ膜上にDNAを吸着します。洗浄工程を2回行って汚染物質を除去しました。最後に、結合したDNAは溶離液(トリス-HCl)または水で溶出します。
回収されたプラスミドDNAは大部分が高次コイルの形状をしています。このDNAは、制限消化、ライゲーション、配列決定、PCR、形質転換、および形質移入などの下流用途ですぐに使用できる状態になっています。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
アプリケーション
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit has been used to isolate plasmid DNA from Escherichia coli.
特徴および利点
  • 収穫した細菌培養物から30分以内で純粋なプラスミドDNAが得られます
  • 最大1.2 mgの高コピープラスミドDNAです
  • 減圧またはスピン方式の柔軟性があります
  • 他の高速キットよりプラスチック部品が少なく、廃棄物の量を削減できます
  • フェノール/クロロホルム抽出もアルコール沈殿も不要です
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genelutehpをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lisa A Santry et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 9, 181-191 (2018-03-21)
Newcastle disease virus (NDV) is a single-stranded, negative-sense RNA virus in the Paramyxoviridae family. Although primarily an avian pathogen, NDV is a potent oncolytic virus that has been shown to be safe and effective in a variety of preclinical cancer
David A Rasko et al.
Plasmid, 58(2), 159-166 (2007-04-27)
Francisella tularensis is a category A bioterror pathogen which in some cases can cause a severe and fatal human infection. Very few virulence factors are known in this species due to the difficulty in working with it as well as
Development of novel plasmid vectors and a promoter trap system in Francisella tularensis compatible with the pFLN10 based plasmids
David A Rasko
Plasmid, 58(2) (2007)
Ilaria Mogno et al.
Genome research, 23(11), 1908-1915 (2013-08-08)
Gene promoters typically contain multiple transcription factor binding sites (TFBSs), which may vary in affinity for their cognate transcription factors (TFs). One major challenge in studying cis-regulation is to understand how TFBS variants affect gene expression. We studied the in
プロトコル
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.