Merck
NA2100
Sigma-Aldrich
GenEluteバクテリア用ゲノムDNA精製キット
sufficient for 10 purifications
別名:
GenElute バクテリア用ゲノムDNA抽出キット, バクテリア用ゲノムDNA, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 10 purifications
品質水準
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
GenEluteバクテリア用ゲノムDNA精製キットにより、グラム陰性菌からゲノムDNAを簡便な方法で単離することができます。 大半のグラム陽性菌については、本キットの使用に際し厚いペプチドグリカン細胞壁を効率的に溶解するリゾチーム(L4919)をオプションで併用する必要があります。グラム陽性菌溶解液は、リゾチームストック溶液調製のための希釈液の形で提供されます。
本キットはシリカ系の利点とマイクロスピンフォーマットを兼ね備えており、高価な樹脂、アルコール沈殿、フェノール及びクロロホルムなど有害な有機化合物を要しません。
アプリケーション
精製したバクテリア用ゲノムDNAは下流用途に使用することができます:
  • 制限酵素消化
  • PCR
  • サザンブロット
  • クローニングなど
特徴および利点
  • 出発物質:培養液1.5 mLまで
  • 期待される収量:20 μgまで
  • 溶出液量:400 μL
  • 所要時間:70~120分
  • A260/A280 比:1.6~1.9 
  • フェノール、クロロホルム、エタノール沈殿不要
原理
バクテリアはカオトロピック塩溶液中で溶解し、巨大分子は完全に変性します。 エタノール添加により、ライセートがシリカ膜を通過してマイクロ遠心チューブに出てきた際にDNAを結合させます。混入物除去のため洗浄した後、DNAをTris-EDTA液200 μLに溶出します。
期待されるゲノムDNA収量はバクテリア培養液の細胞密度並びに使用した細菌種及び菌株によって変動します。 GenEluteキットを用いて精製したDNAのA260/A280比は1.6~1.9であり、最長50 kbとなる可能性があります。
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genomicdnaをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • W0263Wash Solution 1SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDS
  • R6148RNase A solutionSDS
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K E Eboigbodin et al.
Applied microbiology and biotechnology, 73(3), 669-675 (2006-07-21)
The hypothesis tested in this paper is that quorum sensing influences the microbial surface electrokinetic properties. Escherichia coli MG1655 and MG1655 LuxS- mutant (lacking quorum-sensing gene for Autoinducer synthase AI-2) were used for this study. AI-2 production (or lack of)
Wafa Masoud et al.
International journal of food microbiology, 153(1-2), 192-202 (2011-12-14)
The purpose of this work was to study the bacterial communities in raw milk and in Danish raw milk cheeses using pyrosequencing of tagged amplicons of the V3 and V4 regions of the 16S rDNA and cDNA. Furthermore, the effects
Robert Murphy et al.
mSphere, 6(2) (2021-03-05)
Actinobacteria, one of the largest bacterial phyla, are ubiquitous in many of Earth's ecosystems and often act as defensive symbionts with animal hosts. Members of the phylum have repeatedly been isolated from basidiomycete-cultivating fungus-farming termites that maintain a monoculture fungus
Lizbeth Sayavedra et al.
Environmental microbiology, 23(6), 3164-3181 (2021-04-21)
Sulfate-reducing bacteria (SRB) are widespread in human guts, yet their expansion has been linked to colonic diseases. We report the isolation, sequencing and physiological characterization of strain QI0027T , a novel SRB species belonging to the class Desulfovibrionia. Metagenomic sequencing
Pierre Stallforth et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(36), 14528-14533 (2013-07-31)
Stable multipartite mutualistic associations require that all partners benefit. We show that a single mutational step is sufficient to turn a symbiotic bacterium from an inedible but host-beneficial secondary metabolite producer into a host food source. The bacteria's host is
プロトコル
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.