Merck
11814770001
Roche
DNAアイソレーションキット細胞/組織用
sufficient for 10 isolation(s)
別名:
DNA分離
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
使用法
sufficient for 10 isolation(s)
品質水準
メーカー/製品名
Roche
包装
kit of for 10 isolations
詳細
細胞/組織用DNA単離キットによって、サイズ50~150 kbの精製ゲノムDNAの中規模および大規模な調製が可能です。多様な生物学的試料(哺乳動物の組織、培養細胞、酵母菌、グラム陰性細菌あるいはマウステール)から汚染RNAおよびタンパク質を除去します。
アプリケーション
細胞/組織用DNA単離キットは多様な出発材料からのDNAの単離に使用されています。単離されたDNAは以下の多くの分子生物学的用途に適しています:
  • ゲノムサザンブロット法
  • 塩基配列決定法
  • 制限消化
  • PCR /ロングPCR
  • クローニング
特徴および利点
2.5時間未満でDNAの収率向上が得られます。
単純で簡単な手順に(カラムベースの方法と比較して)優位性があります。。
安全性および利便性が向上します
カオトロピック塩、陰イオン交換カラム、および有害な有機溶媒が不要になります。
精製時間が削減されます。
必要な試薬は全てキットに含まれます。
構成
  • 細胞溶解緩衝液
  • プロテイナーゼK溶液
  • RNアーゼ溶液
  • タンパク質沈殿溶液
品質
細胞/組織用DNA単離キットの各ロットは試験によりDNアーゼ汚染が無いことを確認しています。ウシ肝臓由来DNA精製について機能テストを行った後に、拡張ハイファイPCRシステムを用いて特異的増幅を行います。
調製ノート
サンプル材料を強いアニオン性界面活性剤およびプロテイナーゼ Kの存在下の細胞溶解緩衝液中で均質化します。RNAをRNアーゼ処理によって排除し、タンパク質を選択的沈殿および遠心分離によって除去します。最終的に精製されたDNAをイソプロパノール沈殿によって溶液から回収します。
その他情報
単離DNAの純度:平均のA260/A280比:1.7~1.9
高分子量DNAの単離
このキットによって50~150 kbのゲノムDNAの単離が簡単になります。
図1:細胞/組織用DNA単離キットでゲノムDNAから得られた短いDNAフラグメントと長いDNAフラグメントの増幅。ゲノムDNAは様々なソースから単離し、その後Taq DNAポリメラーゼ、拡張ハイファイPCRシステム、あるいは拡張ロングテンプレートPCRシステムのいずれかで増幅しました。
レーン2、3:ヒトDMDフラグメント(268 bp)およびマウスc- mycフラグメント(580 bp)、Taq DNA ポリメラーゼで増幅
レーン4、5、7、8:ヒトc- mycフラグメント(1.2 kb)、マウスβ2-ミクログロブリンのフラグメント(3.6 kb)、ウシリソチーム遺伝子フラグメント(6.9 kb)、およびヒトtPAフラグメント(9.3 kb)、すべて拡張ハイファイPCRシステムで増幅
レーン6、9、10:マウスα-2コラーゲン遺伝子フラグメント(5.6 kbおよび10.4 kb)、およびヒトβ-グロビンフラグメント(23 kb)、拡大ロングテンプレートPCRシステムで増幅
レーン1、11:DNA分子量マーカーVI およびII
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lindsay H Levkoff et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 10(8), 804-816 (2008-08-07)
The thymidine analog bromodeoxyuridine (BrdU) is incorporated into newly synthesized DNA and has been shown to increase the susceptibility of incorporating cells to ionizing radiation. However, in the absence of secondary stressors, BrdU is thought to substitute relatively benignly for
Mehdi Bamorovat et al.
Iranian journal of parasitology, 9(3), 342-349 (2015-02-14)
Canine visceral leishmaniasis (CVL) is a systemic disease with a high mortality rate, caused by a diphasic protozoan parasite, Leishmania infantum/chagasi in the world. The objective of the present study was to determine the presence of CVL in the city
Elnaz Saeidi et al.
BioMed research international, 2016, 8701067-8701067 (2016-04-19)
According to controversial theories and results of studies, foods with animal origins play an important role in the transmission of H. pylori to human. The aim of this study was to determine the distribution of vacA genotypes of H. pylori
Fatemeh Bitarafan et al.
Journal of clinical laboratory analysis, 34(12), e23544-e23544 (2020-08-31)
The extremely high genetic heterogeneity of hearing loss due to diverse group of genes encoding proteins required for development, function, and maintenance of the complex auditory system makes the genetic diagnosis of this disease challenging. Up to now, 121 different
Mehdi Bamorovat et al.
Iranian journal of public health, 44(10), 1359-1366 (2015-11-18)
Cutaneous leishmaniasis (CL) caused by Leishmania tropica is endemic in Kerman, southeastern Iran. While dogs have long been implicated as the main domestic reservoirs of L. infantum, etiological agent of zoonotic visceral leishmaniasis (ZVL), they can also carry L. tropica