詳細
培養細胞、組織(マウス尾を含む)、および新鮮な全血または白血球などから、高純度のゲノム DNA を分離します。本キットでは、シリカへの結合とマイクロスピン形式の利点を組み合わせており、高価な樹脂、アルコール沈殿、およびフェノールやクロロホルムなどの有害な有機溶媒を使用する必要がありません。
アプリケーション
- 制限エンドヌクレアーゼ消化
- PCR
- サザンブロット
- シーケンシング反応
- クローニング
- ライゲーション
特徴および利点
- 予想収量:2 x 106 の培養細胞で 25 ug; 25 mg の組織で 30 ug
- 溶出ボリューム:200~400 uL
- 必要な時間:可溶化後 20 分
- A260/A280 比率:1.6~1.9
- 必要な機械的ホモジナイズ:なし
原理
その他情報
法的情報
推奨
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
関連コンテンツ
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.
各種のサンプル(細胞、組織、血液、ウィルスなど)からゲノムDNA、プラスミドDNA、全RNAを抽出・精製するために一般的に使用される方法とダウンストリームアプリケーションの概要。
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.