おすすめの製品
使用法
sufficient for 350 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
15-25°C
アプリケーション
- PCR
- 制限エンドヌクレアーゼ消化
- クローニング
- サザンブロット
特徴および利点
- 出発原料:植物組織100 mgまで
- 予想収量:最大20 μg
- 溶出量:100~200 μL
- 所要時間:< 40分
- RNアーゼ処理の必要性:なし
原理
その他情報
法的情報
推奨
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.