由来生物
algae (marine)
品質水準
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
形状
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤10% moisture content
EEO
0.09-0.13
転移温度
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
ゲル強度
≥1200 g/cm2 (1% gel)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.15%
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
その他の活性
DNase, RNase, none detected
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
アプリケーション
- DNAの完全性を分析するゲル電気泳動のため
- ハイドロコロイドゲルを調製し、炭水化物の放出に対するゲルの構造的影響を研究するため
- RNAの完全性を分析するゲル電気泳動のため
- アガロースは、オクタロニーや放射状免疫拡散法(RID)などのタンパク質用途に適しています
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 生体適合性
- アガロースゲルの細孔サイズは、低濃度ではポリアクリルアミドゲルよりも大きい
- ポリアクリルアミドとは異なり、ゲルの稠度はより硬い(しかし、弾性も低い)
- 臭化エチジウムおよびSYBR Greenによるバックグラウンド染色性が低い
アナリシスノート
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
その他情報
よく一緒に購入される製品
同等製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
80628:
A9539-100G:
A9539-VAR:
A9539-10G:
A9539-6X100G:
A9539-25G:
A9539-BULK:
A9539-250G:
A9539-50G:
A9539-500G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.