製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
EEO
≤0.1
mp
≤65 °C ( at a 1.5% gel)
転移温度
congealing temperature 26-30 °C
ゲル強度
≥200 g/cm2 (1% gel)
溶解性
H2O: 10 mg/mL (with heat)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.10%
その他の活性
RNase and DNase free
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
詳細
アプリケーション
- 植物細胞培養研究
- 昆虫細胞培養研究
- 細胞培養研究
以下の研究にも使用される可能性があります:
- 電気泳動分離後の特定のRNA画分やDNA画分の回収。
- 排卵前のマウス卵母細胞におけるコハク酸脱水素酵素(SDH)活性を調べるための、細胞化学染色法。
- 電気泳動による線虫(Caenorhabditis elegans)のRNAの精製。
アナリシスノート
硫酸を含みます-硫酸は重要なイオン基であることから、純度の指標として使用します。
ゲル強度-ゲルを砕くために必要とされるゲルに印加する力
ゲル点-水性アガロース溶液が冷却されてゲルを形成するときの温度。 アガロース溶液は、液体からゲルへの移行でヒステリシスを示しますーすなわち、ゲル点は融解温度とは異なります。
電気浸透(EEO)-液体がゲルを通過して移動すること。アガロースゲル中のアニオン基はマトリックスに付着しており移動できませんが、解離可能な対陽イオンはマトリックス中の陰極に移動でき、EEOを引き起こします。 生体ポリマーの電気泳動移動は通常陽極に向かいますが、EEOは内部滞留により分離を妨げることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9045-VAR:
A9045-10G:
A9045-250G:
A9045-50G:
A9045-25G:
A9045-100G:
A9045-5G:
A9045-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)