安全性情報
2070-OP
Millipore
Agarose
OmniPur® Grade, Low Melting
別名:
OmniPur® Agarose, Low Melting, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
NACRES:
NA.25
品質水準
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
その他の活性
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
輸送温度
ambient
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
アプリケーション
  • Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.: Introduces a composite material incorporating agarose for enhanced viral RNA capture and detection in environmental samples, highlighting agarose′s utility in public health monitoring (He B et al., 2024).
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
2070-100GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9