安全性情報
2120-OP
Millipore
Agarose
OmniPur® Grade
別名:
OmniPur® Agarose, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
NACRES:
NA.25
品質水準
フォーム
fine powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
その他の活性
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
詳細
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.15%
EEO (-mr): ≤0.1
Gelling range (1%): 36-39 °C
Gel strength (1%): 1200 g/cm2 min
Melting point (1%): 87-89 °C
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
2120-100GMCN:
2125-500GM:
2120-100GM:
US12120-100GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3