Merck
AGRLE-RO
Roche
アガロースLE
low electroendosmosis
別名:
アガロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
algae (seaweed)
フォーム
powder
包装
pkg of 100 g (11685660001)
pkg of 500 g (11685678001)
メーカー/製品名
Roche
EEO
0.05 -0.13
転移温度
gel point 36 °C ±1.5
ゲル強度
>=2,500 g/cm2
その他の活性
Dnase, none detected
Rnase, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
20-25°C
詳細
アガロースは海藻から得られ、アガロビオース単位の繰り返しを含みます。アガロースゲルの形成において、ポリマーは凝集し、様々なポアサイズを持ったネットワークを形成します。この性質は、DNAを分離するためのアガロースゲル電気泳動に使用されます。
アプリケーション
アガロースLEは以下に使用されています:
  • 0.2~15 kbのフラグメントの分析
  • PCR産物の分析
  • 制限エンドヌクレアーゼの検討
  • プラスミド、コスミド、およびλファージDNAの消化物
  • ホルムアルデヒドを含む変性ゲルなどでのRNAの電気泳動
  • DNA断片の分離と視覚化を容易にするためにDNA電気泳動でエチジウムブロミドと組み合わせて。​
アガロースLEで分離した核酸フラグメントは、標準的なすべてのブロッティング法でナイロンまたはニトロセルロース膜にブロッティングできます。
重要な注意点:非放射標識プローブでの検出は(、ジゴキシゲニン標識核酸)アガロースLEでの使用を妨害しません。
品質
DNaseの不在:最新の品質管理手順に基づいた試験により検出されていません。
RNaseの不在:最新の品質管理手順に基づいた試験により検出されていません。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Millipore
Millipore
1.01236
Agarose
"Impact of Interleukin 16 (IL-16) Gene Polymorphism among
Seropositive Stages in HIV-1 Infected Patients in North India.
Kakkar K
Journal of Virology & Antiviral Research, 8, 006-011 (2016)
Emily Hodges et al.
Nature protocols, 4(6), 960-974 (2009-05-30)
Complementary techniques that deepen information content and minimize reagent costs are required to realize the full potential of massively parallel sequencing. Here, we describe a resequencing approach that directs focus to genomic regions of high interest by combining hybridization-based purification
Pei Yun Lee et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, 62(62), 3923-3923 (2012-05-02)
Agarose gel electrophoresis is the most effective way of separating DNA fragments of varying sizes ranging from 100 bp to 25 kb(1). Agarose is isolated from the seaweed genera Gelidium and Gracilaria, and consists of repeated agarobiose (L- and D-galactose)