Merck
A4679
Sigma-Aldrich
アガロース
Low EEO, for Immunoelectrophoresis
別名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (Gelidium)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
immunodiffusion: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
不純物
≤7% water
EEO
0.09-0.13
mp
88 °C±2 °C (1.5% gel)
転移温度
gel point 34-38 °C (1.5% gel)
ゲル強度
≥1200 g/cm2 (1% gel)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アガロースには、グリコシド結合β(1-4)で結合したβ-D-ガラクトースおよび3,6-無水-α-L-ガラクトースが含まれています。
アプリケーション
アガロースは、ポアサイズが大きいので拡散が速く、Coomassie Blue G による低バックグラウンド染色ができるため、免疫電気泳動法において最も一般的な担体です。低EEO及び高ゲル強度のため、免疫電気泳動法及び免疫拡散法で特に選ばれてテストされています。
調製ノート
ゲル調製:
1.アガロース1.5 g(カタログ番号No. A4679)/調製済みバルビタール緩衝液150 mLと混和することにより1%アガロース溶液(85 mm x 100 mm、厚さ1~1.5 mm、10枚のゲルに十分な量)を調製し、沸騰させた水浴で完全に溶解するまで加温します。
2.1枚のゲル調製には、水平でしっかり支持されたElectrophoresis Film for Agarose Gels(カタログ番号E0264)の85 mm x 100 mmシートの親水側にアガロース溶液14 mLを注ぎます。シートの中央部から端に向けて、厚さ1~1.5 mmの平らなアガロース層を作るように注ぎます。
3.使用前に4℃で1時間置いてゲルを固めます。または、適切なプラスチック包装容器内で0~5℃で保存します。
アナリシスノート
以下は、アガロースに関する特性のリストです:
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4679-100G:
A4679-VAR:
A4679-500G:
A4679-50G:
A4679-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Millipore
Millipore
1.16802
Agarose
Agarose and its derivatives as supports for enzyme immobilization
Zucca P, et al.
Molecules (Basel), 21(11), 1577-1577 (2016)
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA
Gianluca Vadalà et al.
Spine, 38(6), E319-E324 (2013-01-18)
Descriptive anatomical study on ovine and human cadaveric lumbar spinal segments. To describe the alternative transpedicular approach to deliver therapeutic agents into intervertebral disc (IVD). The present delivery approach of therapeutic agents (growth factors/cells/hydrogels) within the IVD is through injection
Maria Carmen Piñon et al.
The Journal of physiology, 587(Pt 9), 1903-1915 (2009-03-18)
In the Golli-tau-eGFP (GTE) transgenic mouse the reporter gene expression is largely confined to the layer of subplate neurons (SPn), providing an opportunity to study their intracortical and extracortical projections. In this study, we examined the thalamic afferents and layer
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation