Merck
A9918
Sigma-Aldrich
アガロース
Type II-A, Medium EEO
別名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (Gelidium)
品質水準
タイプ
Type II-A
フォーム
powder
不純物
≤7% water
≤0.5%
濁度
≤40 NP (1.5% gel)
EEO
0.16-0.19
mp
86.5-89.5  °C
転移温度
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
ゲル強度
≥1000 g/cm2 (1% gel)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.25%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 廃水中のウイルス RNA モニタリングのための多孔性アガロース層状磁性グラフェンオキシドナノ複合材料:この革新的な研究では、環境モニタリングのためのナノ複合材料の作成におけるアガロースの使用が紹介されており、特に廃水中のウイルス RNA の追跡に焦点を当てています(He et al., 2024)。
  • 鳥インフルエンザウイルス亜型 H5、H7、H9 の逆転写リコンビネーゼ介在増幅の検出方法:鳥インフルエンザの検出とモニタリングのための診断ツールの開発におけるアガロースの応用を実証し、バイオ分析法の向上におけるその重要な役割を強調しています(Zhang et al., 2024)。
  • マイクロ流体ヒドロゲルベースの新しいアプローチによるナノ粒子の浸透性の評価:この研究では、マイクロ流体システムでアガロースベースのヒドロゲルを使用してナノ粒子の浸透を研究し、製薬開発やナノテクノロジーに不可欠な細胞間相互作用とナノ粒子の動態に関する洞察を提供しています(Goodarzi et al., 2024)。
  • 大腸菌および乳酸菌に対する銅ベースの金属有機構造体の抗菌効果:銅ベースの金属有機構造体の合成にアガロースゲル電気泳動が用いられ、その化合物の抗菌特性が強化されています。この用途は、臨床および農業の両方の現場に関連する抗菌研究におけるアガロースの役割の拡大を示しています(Elmehrath et al., 2024)。
アナリシスノート
以下は、アガロースに関する特性のリストです:
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9918-250G:
A9918-5G:
A9918-BULK:
A9918-10G:
A9918-100G:
A9918-25G:
A9918-VAR:
A9918-1KG:
A9918-500G:
A9918-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Jennifer K Roebber et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(32), 6224-6232 (2019-06-07)
How taste buds detect NaCl remains poorly understood. Among other problems, applying taste-relevant concentrations of NaCl (50-500 mm) onto isolated taste buds or cells exposes them to unphysiological (hypo/hypertonic) conditions. To overcome these limitations, we used the anterior tongue of
Franziska Koch et al.
BMC oral health, 20(1), 148-148 (2020-05-21)
Periodontitis is a chronic inflammation of the tooth supporting structures that finally can lead to tooth loss. As chronic periodontitis is associated with systemic diseases multiple approaches have been followed to support regeneration of the destructed tissue. But very few
Ryosuke Matsumura et al.
Scientific reports, 8(1), 9905-9905 (2018-07-04)
The electrical impedance of cell membranes is important for excitable cells, such as neurons, because it strongly influences the amount of membrane potential change upon a flow of ionic current across the membrane. Here, we report on an investigation of
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA