Merck
A4718
Sigma-Aldrich
アガロース
for molecular biology
別名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105317
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (marine)
品質水準
グレード
for molecular biology
形状
powder
テクニック
electrophoresis: suitable
EEO
≤0.05
mp
≤75 °C (3% gel)
転移温度
gel point ≤35 °C (3% gel)
その他の活性
DNase, RNase, NICKase, none detected
保管温度
room temp
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アガロースは、寒天または寒天と似た海藻類から抽出されるポリマーです。この精製された直鎖のガラクタンハイドロコロイドは、α-(1→3)およびβ-(1→4)グリコシド結合によって繋がった、D-ガラクトースおよび3,6-アンヒドロ-L-ガラクトース単位の交互コポリマーです。アガロースは、生体適合性に優れており、様々な機械的および拡散特性を持っています。アガロースは、核酸の電気泳動分離に使用されるゲル化剤として使用できます。
アプリケーション
アガロースは、可溶化や電気泳動に使用されるマイクロゲルスライドの調製に使用されています。また、カテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(COMT)ジェノタイピングにおける、制限酵素消化産物の分離のためのゲル電気泳動にも使用されています。
サイズの違いが2%と小さいDNAの小フラグメント(PCR産物など)の分離に理想的であり、ポリアクリルアミドゲル中のDNA解像度と同等の分離が得られます。高解像度アガロースは、増幅フラグメント長多型(AmpFLP)、短いタンデムリピート(STP)およびトリ/テトラヌクレオチドリピードの解決にも最適です。
臭化エチジウムおよびSYBR Greenによるバックグラウンド染色が低レベル
アナリシスノート
以下は、アガロースに関する特性のリストです:
硫酸塩含量 - 硫酸塩は存在する主要なイオン基であるため、純度の指標として使用されます。
ゲル強度 - ゲルを破壊するためにゲルに加えなければならない力。
ゲル化点 - アガロース水溶液が冷えてゲルが生成する温度。アガロース溶液は、液体からゲルへの転移時にヒステリシスを示します。すなわち、それらのゲル化点は融解温度と同じではありません。
電気浸透(EEO)- ゲルの中を通り抜ける液体の動き。アガロースゲルのアニオン基はマトリックスに固定されて動けませんが、解離できるカウンターカチオンはマトリックスのカソードに向かって移動するため、EEOが起こります。通常、生体高分子の電気泳動の動きはアノードに向かうため、EEOは内部対流のために分離を乱す場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4718-VAR:
A4718-100G:
A4718-25G:
A4718-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Millipore
Millipore
1.16802
Agarose
Manita Subedi et al.
BMC veterinary research, 14(1), 166-166 (2018-05-24)
The original article [1] contains errors in author panels and their contributions, errors in both the Methodology and the Results sections, and errors with respect to funding sources. The affected sections of the manuscript and their respective regions of corrected
Variations in catechol-O-methyltransferase gene interact with parenting to influence attention in early development
Voelker P, et al.
Neuroscience, 164(1), 121-130 (2009)
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, (62) (2012)
DNA integrity and semen quality in men with low seminal antioxidant levels
Shamsi MB, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 665(1-2), 29-36 (2009)
Feng Xu et al.
PloS one, 6(4), e19344-e19344 (2011-05-10)
Decellularization and cellularization of organs have emerged as disruptive methods in tissue engineering and regenerative medicine. Porous hydrogel scaffolds have widespread applications in tissue engineering, regenerative medicine and drug discovery as viable tissue mimics. However, the existing hydrogel fabrication techniques