Merck
P9511
Sigma-Aldrich
3-sn-ホスファチジン酸 ナトリウム塩 from egg yolk lecithin
≥98%
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-リン酸 ナトリウム塩, L-α-ホスファチジン酸 ナトリウム塩, PA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].OC[C@@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
InChI Key
GEKBIENFFVFKRG-HWYNEVGZSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホスファチジン酸は、ホスホリパーゼDを用いてホスファチジルコリンから得られます。
アプリケーション
卵黄レシチン由来3-sn-ホスファチジン酸ナトリウム塩
  • CDS(シチジン三リン酸:ホスファチジン酸シチジルトランスフェラーゼ)アッセイの反応混合液での使用および薄層クロマトグラフィー(TLC)の標準脂質として
  • 生成した放射性標識ホスファチジン酸(PA)と比較する標準品として
  • 本製品がAt-Rac2–関連キナーゼアッセイに及ぼす影響の調査
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジン酸は、食細胞の呼吸バーストの調節因子です。これは、ジアシルグリセロール、ホスファチジン酸およびリゾホスファチジン酸の前駆体としても働きます。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPhosphodiesterases(ホスホジエステラーゼ)Phosphoinositide Kinases(ホスホイノシチドキナーゼ)およ Phosphoprotein Phosphatases (Serine/Threonine)[ホスホプロテインホスファターゼ(セリン/トレオニン)] のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、環状ヌクレオチド研究用製品に記載の製品です。他の環状ヌクレオチド製品を探す場合は、ここをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
調製ノート
キャベツホスフォリパ-ゼDの加水分解によりL-α-ホスファチジルコリンから調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9511-VAR:
P9511-5MG:
P9511-50MG:
P9511-50MG-KC:
P9511-10MG:
P9511-100MG:
P9511-500MG:
P9511-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Complementary DNAs encoding eukaryotic-type cytidine-5 [prime]-diphosphate-diacylglycerol synthases of two plant species
Kopka J, et al.
Plant Physiology, 113(3), 997-1002 (1997)
Stefano Mancuso et al.
Plant signaling & behavior, 2(4), 240-244 (2007-07-01)
Auxin (IAA) is versatile signalling molecule of plants, currently classified as plant hormone. But there are data suggesting that auxin is acting also as plant-specific morphogen, electric-responses inducing transmitter, and as general signalling molecule used for plant-bacteria communication. Our previous
Daniel Pastor-Flores et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(3), 249-259 (2016-01-09)
Pkh is the yeast ortholog of the mammalian 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 (PDK1). Pkh phosphorylates the activation loop of Ypks, Tpks, Sch9 and also phosphorylates the eisosome components Lsp1 and Pil1, which play fundamental roles upstream of diverse signaling pathways
Phosphatidic acid and phospholipase D both stimulate phosphoinositide turnover in cultured human keratinocytes
Ryder NS, et al.
Cellular Signalling, 5(6), 787-794 (1993)
Glycerolipids in signal transduction
Lambeth JD, et al.
New Biotechnology, 31, 237-255 (1996)
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research