Merck
L7260
Sigma-Aldrich
オレオイル-L-α-リゾホスファチジン酸 ナトリウム塩
≥98%, solid
別名:
1-オレオイル-sn-グリセロール 3-ホスファート ナトリウム塩, 3-sn-リゾホスファチジン酸, 1-オレオイル ナトリウム塩, LPA ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H41O7P · xNa+
CAS番号:
分子量:
436.52 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
solid
white
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C21H41O7P.Na.H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26;;/h9-10,20,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26);;/b10-9+;;
InChI Key
CHJOEWDRTPWOCY-TTWKNDKESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リゾホスファチジン酸(LPA)は膜の生合成の最も重要な代謝物です。LPAは、LPA受容体と呼ばれるGタンパク質結合受容体(GPCR)と相互作用してシグナル伝達を仲介します。オレオイル-L-α-リゾホスファチジン酸は受容体LPA4を活性化します。ケラチン生成細胞において、オレオイル-L-α-リゾホスファチジン酸はある程度成育を促進します。
アプリケーション
オレオイル-L-α-リゾホスファチジン酸ナトリウム塩は以下の用途に使用されています:
  • Ras相同体遺伝子ファミリー、メンバーA(RhoA)およびヒト乳がん上皮細胞株におけるクローディン-1の発現の活性化
  • RH7777細胞における環状アデノシン一リン酸(cAMP)累積アッセイおよびカルシウム代謝アッセイ
  • in vitroでのルシファラーゼアッセイおよび生細胞イメージング
生物化学的/生理学的作用
LPA1 レセプタ-、LPA2レセプタ-の内因性アゴニストです。LPAは血管形成を誘導しませんが、内皮細胞生理に対して影響を及ぼし、その作用はスフィンゴシン1-ホスフェ-トの作用に類似しています。 がん細胞および非がん細胞の細胞遊走を誘導します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のLysophospholipid Receptors(リゾリン脂質受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
注意
吸湿性で光に不安定です。
調製ノート
L-α-ホスファチジン酸,ジオレオイルにホスホリパ-ゼAを作用させ調製。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L7260PROC:
L7260-5MG:
L7260-VAR:
L7260-BULK:
L7260-1MG:
L7260-25MG:
L7260-PH:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
TRPM7 controls mesenchymal features of breast cancer cells by tensional regulation of SOX4
Kuipers AJ, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1864(7), 2409-2419 (2018)
A Gohla et al.
The Journal of biological chemistry, 273(8), 4653-4659 (1998-03-21)
Lysophosphatidic acid (LPA) utilizes a G-protein-coupled receptor to activate the small GTP-binding protein Rho and to induce rapid remodeling of the actin cytoskeleton. We studied the signal transduction from LPA receptors to Rho activation. Analysis of the G-protein-coupling pattern of
Identification of compounds acting as negative allosteric modulators of the LPA 1 receptor
Ellery J, et al.
European Journal of Pharmacology (2018)
T Nishizaki et al.
Brain research. Molecular brain research, 50(1-2), 121-126 (1997-12-24)
The effect of lysophosphatidic acid (lysoPA) on acetylcholine (ACh)-evoked currents was examined using normal and mutant Torpedo nicotinic ACh receptors expressed in Xenopus oocytes. LysoPA enhanced ACh-evoked currents in a washing time- and dose-dependent manner at concentrations of 0.1-3 microM
F N van Leeuwen et al.
Biochemical Society transactions, 31(Pt 6), 1209-1212 (2003-12-04)
LPA (lysophosphatidic acid), the simplest of al glycerophospholipids, is a potent inducer of cell proliferation, migration and survival. It does so by activating its cognate G-protein-coupled receptors, four of which have been identified. LPA receptors couple to at least three
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research