安全性情報
P7943
Sigma-Aldrich
L-α-ホスファチジルエタノールアミン from egg yolk
Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン, L-α-セファリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
由来生物
egg yolk
品質水準
タイプ
Type III
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
lyophilized powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
InChI Key
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
卵黄由来L-α--ホスファチジルエタノールアミンは、不飽和脂肪酸含量が高く、ラジカル捕捉活性を引き起こします。L-α--ホスファチジルエタノールアミン(PE)は膜リン脂質であり、ホスファチジルセリン合成酵素2の存在下でホスファチジルセリンへと相互転換されます。PEは、膜の構造的な完全性を維持するために不可欠です。これは、動物、植物および酵母で2番目に豊富なリン脂質であり、細菌では主要な脂質です。これは、哺乳類ではミトコンドリアで合成されます。
アプリケーション
卵黄由来L-α-ホスファチジルエタノールアミンは、下記の用途で使用されています:
  • 巨大単層ベシクル(GUV)合成のための脂質混合液の成分として
  • Hela細胞由来の粗スフィンゴミエリン合成酵素関連タンパク質を用いたセラミドホスホエタノールアミン(CPE)合成酵素アッセイ
  • マウス足底筋ホモジネート中の脂質の定量のための検量線作成
包装
アルゴン封入しています。
注意
調製時の純度は97~99%です。溶液を室温に放置すると、1日に0.3~0.5%分解します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7943-25MG-PW:
P7943PROC:
P7943-BULK-N:
P7943-5MG:
P7943-100MG:
P7943-VAR:
P7943-BULK:
P7943-PH:
P7943-25MG:
P7943-50MG:
P7943-5MG-PW:
P7943-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Scolopendin 2, a cationic antimicrobial peptide from centipede, and its membrane-active mechanism
Lee H, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(2), 634-642 (2015)
Egg Yolk Phosphatidylethanolamine: Extraction Optimization, Antioxidative Activity, and Molecular Structure Profiling
Sun N, et al.
Journal of Food Science (2019)
Tingbo Ding et al.
Journal of lipid research, 56(3), 537-545 (2015-01-22)
Sphingomyelin synthase-related protein (SMSr) synthesizes the sphingomyelin analog ceramide phosphoethanolamine (CPE) in cells. Previous cell studies indicated that SMSr is involved in ceramide homeostasis and is crucial for cell function. To further examine SMSr function in vivo, we generated Smsr
All members in the sphingomyelin synthase gene family have ceramide phosphoethanolamine synthase activity
Ding T, et al.
Journal of Lipid Research, 56(3), 537-545 (2015)
Elevated whole muscle phosphatidylcholine: phosphatidylethanolamine ratio coincides with reduced SERCA activity in murine overloaded plantaris muscles
Fajardo VA, et al.
Lipids in Health and Disease, 17(1), 47-47 (2018)
プロトコル
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%