由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
≥99% (GC)
形状
lyophilized powder
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI Key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1223-100MG-PW:
P1223-25MG-PW:
P1223-VAR:
P1223-BULK:
P1223-500MG-PW:
P1223-PH:
P1223-100MG:
P1223-500MG:
P1223-25MG:
P1223PROC:
試験成績書(COA)