アッセイ
≥97% (HPLC)
≥97% (spectrophotometric assay)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI Key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
NADHは、低濃度で存在する生物学的に意味のある酵素または代謝産物の活性の検出を増幅させる酵素サイクリングアッセイに試薬として使用できます。
包装
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8129-250MG:
N8129-VAR:
N8129-500MG:4548173950495
N8129-EW:
N8129-CP:
N8129-100MG:4548173950464
N8129-50MG:4548173950501
N8129PROC:
N8129-100MG-C:
N8129-5MG:4548173950525
N8129-1G-C:
N8129-2MG:4548173950488
N8129-5MG-KC:
N8129-1G:4548173950471
N8129-5G:4548173950518
N8129-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
プロトコル
Spectrophotometric assay evaluates malic dehydrogenase activity using bovine heart enzyme with critical histidine residue at active site.