由来生物
yeast
品質水準
アッセイ
≥94% (HPLC)
≥94% (spectrophotometric assay)
フォーム
powder
溶解性
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to slightly hazy, slightly yellow to deep greenish-yellow
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI Key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
NADHは、低濃度で存在する生物学的に意味のある酵素または代謝産物の活性の検出を増幅させる酵素サイクリングアッセイに試薬として使用できます。
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N6005-VAR:
N6005-BULK:
N6005-5G:4548174008270
N6005-25G:4548174008263
N6005-1G:4548174008256
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)