Merck
43420
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド, 還元型 二ナトリウム塩 水和物
≥95.0% (HPLC)
別名:
DPNH, NADH, β-DPNH, β-NADH, ジホスホピリジンヌクレオチド, 還元型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
709.40 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸光度比
A260/340 nm ≤2.40
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI Key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
NADHは、低濃度で存在する生物学的に意味のある酵素または代謝産物の活性の検出を増幅させる酵素サイクリングアッセイに試薬として使用できます。
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and NADH form a redox pair. NAD/NADH is a coenzyme that supports redox reactions via the transport of electrons in a vast array of applications. NAD is also involved in post-translational (Poly(ADP-ribose) polymerization) modifications of proteins.
生物化学的/生理学的作用
NADHは、解糖、β-酸化およびクエン酸サイクル(クレブスサイクル、TCAサイクル)など異化プロセスにおいて再生電子供与体として機能する補酵素です。また、これは例えばDNA損傷応答時のポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ(PARP)の基質として、細胞シグナル伝達事象にも関与します。NAD+/NADH依存性サーチュインは、エネルギー代謝など事象時のストレス応答に重要な役割を果たし、がん生物学、糖尿病および神経変性疾患と関係しています。
NADHは、低濃度で存在する生物学的に意味のある酵素または代謝産物の活性の検出を増幅させる酵素サイクリングアッセイに試薬として使用できます。
包装
固体重量により梱包されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43420-BULK:
43420-100MG:
43420-VAR:
43420-1G:
43420-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 776-776 null
D.Dolphin, R.Poulson, O.Avramovic, eds.
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 759-759 (1987)
V A Soldatenkov et al.
Current drug targets, 5(4), 357-365 (2004-05-12)
Poly(ADP-ribose) polymerization is a unique post-translation protein modification that utilizes an ADP-ribose moiety from NAD+ to form long and branched polymers attached via glutamic acid residues to nuclear acceptor proteins. The corresponding enzyme, poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1), is a zinc finger-containing
Mi Young Kim et al.
Genes & development, 19(17), 1951-1967 (2005-09-06)
Poly(ADP-ribose) (PAR) and the PAR polymerases (PARPs) that catalyze its synthesis from donor nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) molecules have received considerable attention in the recent literature. Poly(ADP-ribosyl)ation (PARylation) plays diverse roles in many molecular and cellular processes, including DNA damage
D D'Amours et al.
The Biochemical journal, 342 ( Pt 2), 249-268 (1999-08-24)
Poly(ADP-ribosyl)ation is a post-translational modification of proteins. During this process, molecules of ADP-ribose are added successively on to acceptor proteins to form branched polymers. This modification is transient but very extensive in vivo, as polymer chains can reach more than