Merck
P2256
Sigma-Aldrich
ピルビン酸ナトリウム
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
α-ケトプロピオン酸 ナトリウム塩, 2-オキソプロパン酸 ナトリウム塩, ピルビン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCOONa
CAS番号:
分子量:
110.04
Beilstein:
3568341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
powder
損失
≤0.5% loss on drying
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
官能基
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ピルビン酸ナトリウム(SP)は、最も単純なケト酸です。きわめて薄いプレートの形に結晶化し、単斜晶系に属します。水性培地中でのKnoevenagel縮合におけるSPの有用性について評価が行われています。SPの生成の標準モルエンタルピーおよび無限希釈における溶解のモルエンタルピーが得られています。ミトコンドリアDNA欠乏症候群の治療におけるSPの有効性について研究が行われています。
アプリケーション
ピルビン酸ナトリウムは、次の用途で使用されています:
  • Bull Tyrodeアルブミン-乳酸-ピルビン酸希釈液の調製
  • ピルビン酸負荷試験
  • オリゴデンドロサイト培養培地の調製。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2256-VAR:
P2256-15MG-KC:
P2256-100G:
P2256-25G:
2540119:
P2256-500G:
P2256-10MG:
P2256-5G:
P2256-BULK:
P2256-10MG-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Crystal structure and thermochemical properties of a novel coordination compound sodium pyruvate C3H3O3Na(s).
Gao ZF, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 78, 189-196 (2014)
Donald A Morgan et al.
Diabetes, 64(6), 1976-1987 (2015-01-22)
Melanocortin 4 receptor (MC4R) signaling mediates diverse physiological functions, including energy balance, glucose homeostasis, and autonomic activity. Although the lateral hypothalamic area (LHA) is known to express MC4Rs and to receive input from leptin-responsive arcuate proopiomelanocortin neurons, the physiological functions
The crystal structure of sodium pyruvate.
Tavale SS, et al.
Acta Crystallographica, 14(12), 1281-1286 (1961)
"On Water": Rapid Knoevenagel Condensation Using Sodium Pyruvate.
Heravi MM, et al.
Letters in Organic Chemistry, 3(4), 297-299 (2006)
Pyruvate therapy for mitochondrial DNA depletion syndrome.
Saito K, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1820(5), 632-636 (2012)
プロトコル
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.