製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
密度
1.78 at 20 °C
アプリケーション
metabolomics
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 親株細胞としてのMCF7 ρ0(ヒト乳がん細胞株)細胞の培養
- 酸素消費速度(OCR)を測定するために細胞を培養するための細胞外フラックス(XF)アッセイ培地のサプリメントとして
- 乳がん(MCF-7)細胞を維持するためのイーグル最小必須培地におけるサプリメントとして
- in vitro SSC維持に対する培地組成の効果を評価するための精巣細胞培養用のダルベッコ改変イーグル培地(DMEM)ベース′の培地および改変イーグル培地(MEM)αのサプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- 細胞培養と昆虫細胞培養の検査済み
- 実験室および研究の多様な用途において多目的に利用でき、対応のために調節可能
- お客様の細胞生物学および生化学研究のためのバイオ試薬グレードのコハク酸ナトリウム
- 哺乳類および昆虫の細胞培養への用途について検査済み
同等製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5280-25G:
P5280-100G:
P5280-500G:
P5280-BULK:
P5280-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.