Merck
A4034
Sigma-Aldrich
(+)-L-アスコルビン酸ナトリウム
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
L(+)-アスコルビン酸 ナトリウム塩, ビタミンC ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NaO6
CAS番号:
分子量:
198.11
Beilstein:
3767246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058010
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
形状
powder
分子量
Mw 135.13 g/mol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
SMILES記法
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI Key
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(+)-L-アスコルビン酸ナトリウム(SA)は、潜在的な抗酸化物質であり、ビタミンC(L-アスコルビン酸)の誘導体です。食品添加物として広く使用されています。 さらに、SAは、培養された神経芽細胞腫細胞において、硫酸ブレオマイシン、R020-1724(環状ヌクレオチドホスホジエステラーゼ阻害剤)、プロスタグランジンE1および酪酸ナトリウム剤による成長遅延活性を高めます。 高レベルのSAは、ラットの膀胱において2段階発がんを促進します。 コラーゲン形成阻害剤と組み合わせることで、L-アスコルビン酸ナトリウムは皮膚の瘢痕とケロイドの治療に使用されます。
アプリケーション
(+)-L-アスコルビン酸ナトリウムは次の用途で使用されます:
  • 細胞培養の培地中でH2O2を生成する
  • 細胞透過性の人工電子供与体であるN, N, N′, N′-テトラメチル-p-フェニレンジアミン(TMPD)の還元剤として
  • 正常なヒトの皮膚および真皮脂肪に由来する線維芽細胞の培養において、コラーゲンおよび弾性繊維の産生に対する効果が研究されています。
植物抽出物の調製に使用されます。葉緑体単離に使用される還元剤です。
生物化学的/生理学的作用
抗酸化物質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4034-500G:
A4034-100G:
A4034-VAR:
A4034-1KG:
A4034-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sodium ascorbate potentiates the growth inhibitory effect of certain agents on neuroblastoma cells in culture
Prasad KN, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76(2), 829-832 (1979)
Artefacts in cell culture: pyruvate as a scavenger of hydrogen peroxide generated by ascorbate or epigallocatechin gallate in cell culture media
Long LH and Halliwell B
Biochemical and Biophysical Research Communications, 388(4), 700-704 (2009)
Promoting effects of sodium L-ascorbate on two-stage urinary bladder carcinogenesis in rats
Fukushima S, et al.
Cancer Research, 43(9), 4454-4457 (1983)
Artefacts in cell culture: alpha-Ketoglutarate can scavenge hydrogen peroxide generated by ascorbate and epigallocatechin gallate in cell culture media
Long LH and Halliwell B
Biochemical and Biophysical Research Communications, 406(1), 20-24 (2011)
The putative Drp1 inhibitor mdivi-1 is a reversible mitochondrial complex I inhibitor that modulates reactive oxygen species
Bordt EA, et al.
Developmental Cell, 40(6), 583-594 (2017)
資料
Importance and uses of ascorbate in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.