由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤7.5% water (Karl Fischer)
色
white to off-white
pH
9.0-9.5 (25 °C, 30 g/L in H2O)
mp
260 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OC1=C([C@H](OC1=O)[C@@H](O)CO)[O-]
InChI
1S/C6H9O9P.3Na/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;/q;3*+1/p-3/t2-,4+;;;/m0.../s1
InChI Key
YRWWOAFMPXPHEJ-OFBPEYICSA-K
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49752-10G:
49752-1KG:
49752-VAR:
49752-BULK:
49752-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック