Merck
G9422
Sigma-Aldrich
グリセリン 2-ホスファート 二ナトリウム塩 水和物
BioUltra, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99% (titration)
別名:
β-グリセロリン酸 二ナトリウム塩 水和物, BGP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
216.04 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (chemical)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99% (titration)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
不純物
≤0.1% Insoluble matter
≤0.5 mol % L-α-isomer
white
mp
102-104 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリセロリン酸二ナトリウム塩水和物は、BGPとも呼ばれ、細胞生物学、生化学研究、メタボロミクスなど、さまざまな研究領域に応用できる多用途の化合物です。BGPは内因性代謝産物およびセリン-スレオニンホスファターゼ阻害剤として認識されており、薬物送達研究用のキトサンヒドロゲル製剤に広く利用されています。細胞増殖および組換えタンパク質産生のためのリン酸源となり、高いpH値での沈殿を減少させることで培地製剤の長所となります。また、BGPはマイクロアーク酸化電解質溶液にも利用されており、光触媒コーティングの生成に貢献しています。
細胞生物学においては、β-グリセロリン酸二ナトリウム塩がマトリックスの石灰化研究においてリン酸基供与体として極めて重要な役割を果たし、血管平滑筋細胞の石灰化を促進します。骨芽細胞に送達されると骨基質の石灰化も促進し、リン酸イオンの重要な供給源となります。生化学研究の分野では、BGPはキナーゼ反応バッファー中で古典的なセリン-スレオニンホスファターゼ阻害剤として機能し、広範囲の阻害を行います。有機リン酸供与体としてのその役割は、間葉系幹細胞を骨芽細胞系細胞に分化させる培地において特に重要です。また、BGPは、遺伝子組換えタンパク質発現におけるラクトコッカス培養のためのM17培地の緩衝にも使用されます。BGPの包括的な有用性は複数の研究分野に及び、細胞生物学、生化学研究、メタボロミクスを含む研究において不可欠な要素となっています。
アプリケーション
β-グリセロリン酸は、キナーゼ反応バッファーに使用される、古典的なセリンスレオニンホスファターゼインヒビターです。BGPは、他のホスファターゼ/プロテアーゼインヒビターと併用して阻害スペクトルを広くするのが一般的です。BGPは有機リン酸供与体として機能し、間葉系幹細胞から骨芽細胞タイプの細胞への分化を目的とした培養培地に使用されます。BGPは、組み換えタンパク質発現の際、ラクトコッカス培養用のM17培地のバッファーとしても使用されます。
組織工学用に設計された天然コラーゲン/キトサンゲルに包埋した、骨髄由来幹細胞の分化を開始します。
特徴および利点
  • 多用途で、さまざまな実験室や研究用途に適応可能
  • 細胞培養および植物細胞培養に最適
  • 重金属汚染が低濃度であることがテストで確認されているため、さまざまな用途に適合することが保証済み
  • 細胞生物学および生化学研究用のBioUltraグレード
品質
低い無機リン酸塩含量。α-とβ-グリセロホスフェート(グリセロリン酸塩)の混合物は、従来微生物培地に使用されていますが、高レベルの無機(遊離)のホスフェート(リン酸塩)は、細菌の不規則な増殖と望まない沈殿物を伴います。
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G9422-50G:
G9422-500G:
G9422-100G:
G9422-BULK:
G9422-VAR:
G9422-10G:
G9422-BULK-PC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Douglas et al.
The Journal of applied bacteriology, 56(2), 321-326 (1984-04-01)
An easily prepared medium, originally designed for the cultivation of lactic phages, has been found to have much wider application. Experience in its use over a ten year period with a range of physiologically diverse bacteria, for teaching and research
A Herrera et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109760-109760 (2019-07-28)
In the design of macroporous biomaterial scaffolds, attention is payed predominantly to the readily accessible macroscopic mechanical properties rather than to the mechanical properties experienced by the cells adhering to the material. However, the direct cell mechanical environment has been
Anna Di Vito et al.
Cell transplantation, 28(1), 129-139 (2018-10-30)
The periodontal ligament displays a reservoir of mesenchymal stem cells which can account for periodontal regeneration. Despite the numerous studies directed at the definition of optimal culture conditions for long-term expansion of periodontal ligament stem cells (PDLSCs), no consensus has
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously
Kai-Chiang Yang et al.
Biotechnology and bioengineering, 115(9), 2341-2355 (2018-05-20)
Transplantation of encapsulated porcine islets is proposed to treat type 1 diabetes. However, the envelopment of fibrous tissue and the infiltration of immune cells impair islet function and eventually cause implant failure. It is known that hemodialysis using an ethylene
プロトコル
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.