アッセイ
≥97% (titration)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
色
white
溶解性
water: 5 mg/mL
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.010%
phosphate (PO43-): ≤0.010%
微量陽イオン
As: ≤0.00050%
heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OC(CO)CO.O.O.O.O.O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.5H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;;;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
InChI Key
PEMUISUYOHQFQH-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
警告
その他情報
Lecanda, F., et al. 1997. J. Cell Biochem. 67, 386.
Laurencin, C.T., et al. 1996. Bone 19, 93s.
Shioi, A., et al. 1995. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 15, 2003.
WGK
WGK 3
Jan Code
35675-2KG:
35675-50GM:
35675-250GM:
35675-100GM:
35675-GM:
試験成績書(COA)