由来生物
synthetic
品質水準
形状
powder
不純物
≤0.1% Inorganic phosphorus
≤1.0 mol % L-α-isomer
mp
102-104 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
品質
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5422-VAR:
G5422-25G:
G5422-100G:
G5422-BULK:
G5422-BULK-PC:
G5422-500G:
試験成績書(COA)