Merck
A4403
Sigma-Aldrich
L-アスコルビン酸
powder, suitable for cell culture, γ-irradiated
別名:
L-Threoアスコルビン酸, ビタミン C, 抗壊血病因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
無菌性
γ-irradiated
フォーム
powder
分子量
Mw 176.12 g/mol
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
H2O: 10 mg/mL
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-アスコルビン酸は、カルボニル基と結合したエンジオール立体配置(–COH=COHH)を含む不飽和γ-ラクトン環です。
アプリケーション
抗酸化剤として、また、トコフェロールを再生させるために細胞培養に使用します。
L-アスコルビン酸は、以下の目的で使用されています:
  • 細胞増殖のための骨形成サプリメントとして
  • 分化培地の成分として
  • 老化障害に及ぼすアスコルビン酸の救済特性を研究するためのWS-MSC(Werner症候群-間葉系幹細胞)に
生物化学的/生理学的作用
L-アスコルビン酸は、主に抗酸化の特性を示します。これは、植物を酸化ストレスから保護し、哺乳動物を酸化ストレスに関連する病気から保護します。L-アスコルビン酸は主にヒドロキシルラジカル、スーパーオキシドおよびシングレット(一重項)酸素から保護します。さらに、膜結合型の抗酸化剤 α-トコフェロール(酸化体)を減少させます。L-アスコルビン酸は、糖尿病、冠動脈疾患、高血圧症および慢性心不全など様々な疾患において内皮依存性の血管拡張を増強させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4403-PH:
A4403PROC:
A4403-100MG:
A4403-BULK:
A4403-100MG-PW:
A4403-VAR:
A4403-VAR-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P L Conklin et al.
Plant physiology, 115(3), 1277-1285 (1997-12-09)
The biosynthesis of L-ascorbic acid (vitamin C) is not well understood in plants. The ozone-sensitive Arabidopsis thaliana mutant vitamin c-1 (vtc1; formerly known as soz1) is deficient in ascorbic acid, accumulating approximately 30% of wild-type levels. This deficiency could result
Xi Wang et al.
Archives of oral biology, 57(9), 1231-1240 (2012-03-30)
This study focused on the characterization of stem cells from human exfoliated deciduous teeth (SHED) in comparison with dental pulp stem cells (DPSCs) to certify SHED as a key element in tissue engineering. In the present study, SHED and DPSCs
R Heller et al.
The Journal of biological chemistry, 274(12), 8254-8260 (1999-03-13)
Ascorbic acid has been shown to enhance impaired endothelium-dependent vasodilation in patients with atherosclerosis by a mechanism that is thought to involve protection of nitric oxide (NO) from inactivation by free oxygen radicals. The present study in human endothelial cells
Plant L-ascorbic acid: chemistry, function, metabolism, bioavailability and effects of processing.
Davey MW
Journal of the Science of Food and Agriculture, 80, 825-860 (2000)
Ying Li et al.
Protein & cell, 7(7), 478-488 (2016-06-09)
Werner syndrome (WS) is a premature aging disorder that mainly affects tissues derived from mesoderm. We have recently developed a novel human WS model using WRN-deficient human mesenchymal stem cells (MSCs). This model recapitulates many phenotypic features of WS. Based
資料
Importance and uses of ascorbate in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
プロトコル
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.