Merck
A92902
Sigma-Aldrich
L-アスコルビン酸
99%
別名:
L-Threoアスコルビン酸, ビタミン C, 抗壊血病因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
光学活性
[α]25/D 19.0 to 23.0°, c = 10% in H2O
white to off-white
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
water: soluble 176 g/L at 20 °C
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-アスコルビン酸は、食品添加物、褐変防止剤、香料安定化剤、生地改良剤、および色安定化剤として使用されます。アスコルビン酸の欠損は、壊血病と関連しています。L-アスコルビン酸は、免疫応答を刺激し、また、コラーゲン、カルニチン、および神経伝達物質の合成に関与しています。
アプリケーション
L-アスコルビン酸は、以下のことに使用されています:
  • 骨形成分化培地における成分
  • 骨髄間質細胞の分化のためのMesenCult培地
  • ビタミンCアッセイのための標準品
  • トリハロメタン生成能の阻害
生物化学的/生理学的作用
L-アスコルビン酸(L-AA)は、幅広く使用できる水溶性化合物です。L-AAには、軟鋼の腐食を抑制する効果があります。
ビタミンCとしても知られるアスコルビン酸は、6炭素ラクトンであり、植物や幾つかの動物種によって合成されますが、ヒトや他の霊長類は合成できません。アスコルビン酸は、複数の酵素の酵素補助因子として機能し、モノオキシゲナーゼやジオキシゲナーゼの電子ドナーとして機能します。またアスコルビン酸は、特に活性酸素種に関して、強力な抗酸化剤として機能します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A92902-25G:
A92902-500G:
A92902-100G:
A92902-2KG:
A92902-BULK:
A92902-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evaluation of the inhibitor effect of L-ascorbic acid on the corrosion of mild steel
Ferreira ES, et al.
Materials Chemistry and Physics, 83(1) (2004)
The Role of Melatonin Preconditioning on Survival of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Differentiation to Osteoblasts
Rafat A, et al.
Iranian Red Crescent Medical Journal (2018)
Vitamin C in human health and disease is still a mystery? An overview
Naidu KA
Nutrition Journal, 2(1), 7-7 (2003)
Nutrient oxidation in pork loin is influenced by feed supplementation and packing methods
Godziszewska J, et al.
J. Food Compos. Anal., 56, 18-24 (2017)
THMs Precursor Removal Efficiency from Different Wastewater Treatment Technologies Effluents
Qurie M, et al.
Journal of Water Resource and Protection, 10(07), 637-637 (2018)
プロトコル
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.