由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference standard
APIファミリー
ascorbic acid
フォーム
solid
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
190-194 °C (dec.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
アスコルビン酸EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された用途にのみ使用することを意図しています。クロマトグラフィーおよび分光光度光度法により医薬製剤中の分析対象物を測定するためにも使用されています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
A1300000-100MG:
A1300000:
A1300000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reversed-phase ion-pair HPLC determination of some water-soluble vitamins in pharmaceuticals
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 18(6), 999-1004 (1999)
Ascorbic acid
European pharmacopoeia, 18(6), 6868-6869 (2019)
Spectrophotometric determination of L-ascorbic acid in pharmaceuticals
Journal of Analytical Chemistry, 66(10), 941-941 (2011)
Vitamin C: One compound, several uses. Advances for delivery, efficiency and stability
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 31(2), 102117-102117 (2019)
Vitamin c
FEBS Journal, 274(1), 1-22 (2007)