Merck
A0278
Sigma-Aldrich
L-アスコルビン酸
reagent grade
別名:
L-Threoアスコルビン酸, ビタミン C, 抗壊血病因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
reagent grade
アッセイ
≥98% (with Iodine, titration)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to light yellow
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
water: soluble 50 mg/mL
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
遺伝子情報
human ... SLC23A2(9962)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビタミンCとも呼ばれるアスコルビン酸は6炭素ラクトンであり、植物や一部の動物種が産生しますが、ヒトや他の霊長類は合成されません。アスコルビン酸は水溶性ビタミンです。
アプリケーション
L-アスコルビン酸は、 L-アスコルビン酸を定量する高速液体クロマトグラフィー(HPLC)において標準物質として使用されています。
L-アスコルビン酸は、過酸化フリーラジカルが媒介する赤血球溶血のアッセイにおいて標準物質として使用できます。また、酸化グラフェンシートの還元にも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
L-アスコルビン酸で修飾されたポリ(エステルウレタン)は、軟部組織の再生を促進すると思われます。また、組織の鉄吸収増加に寄与します。さらに、チロシン代謝およびミクロソーム薬物代謝を助けます。
L-アスコルビン酸は、抗酸化物質です。L-アスコルビン酸(ビタミンC)は、補欠金属イオンを還元型(たとえば、Fe2+、Cu+)として維持するために、多くの酵素反応にとって重要です。フリーラジカルを除去することで、酸化的損傷から組織を保護します。穏やかな還元能を有し、非毒性です。試験室で還元剤として一般に使用されます。リンタングステン酸を用いた血漿中のアルコルビン酸の比色測定が報告されています。
注意
保存中に変色することがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0278-500G:
A0278-100G:
2530025:
A0278-VAR:
A0278-1KG:
A0278-BULK:
A0278-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of cycloaliphatic hydrophilic polyurethanes, modified with L-ascorbic acid, as materials for soft tissue regeneration
Kucinska-Lipka J, et al.
Materials Science & Engineering. C, Materials For Biological Applications, 75(3), 671-681 (2017)
Gemma Rush et al.
Parasitology, 146(9), 1184-1187 (2019-03-13)
Bovine trichomoniasis is a notifiable, reproductive disease of cattle caused by the parasite Tritrichomonas foetus. Culturing with modified Diamond's medium (MDM) is required to increase the low number of organisms received from a preputial sample, but is limited in application
Dehydrofreezing of pineapple
Ramallo LA and Mascheroni RH
Journal of Food Engineering, 99(3), 269-275 (2010)
Jk Psc Quick Review for Medical Officers: A Useful Manual For NEET, AIIMS and PGI Md/Ms. Entrance Exams (2018)
Solubilities of magnesium-l-ascorbate, calcium-l-ascorbate, magnesium-l-glutamate, magnesium-d-gluconate, calcium-d-gluconate, calcium-d-heptagluconate, l-aspartic acid, and 3-nitrobenzoic acid in water
Mishelevich A and Apelblat A
The Journal of Chemical Thermodynamics, 40(5), 897-900 (2008)