Merck
261556
Sigma-Aldrich
(L)-デヒドロアスコルビン酸
別名:
L-トレオ-デヒドロアスコルビン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O6
CAS番号:
分子量:
174.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
mp
228 °C (dec.) (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
SBJKKFFYIZUCET-JLAZNSOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(L)-デヒドロアスコルビン酸(DHA)は、アスコルビン酸(ビタミンC)の酸化で生成する強力な糖化剤です。In vitro研究では、水晶体タンパク質の糖化において、DHAがグルコースやフルクトースよりも著しく反応性が高いことが判明しました。したがってDHAは、生体内での終末糖化産物(AGE)の形成において、重要な前駆体である可能性があります。
DHAは固体ではダイマーですが、溶液に溶解するとモノマーになります。
アプリケーション
(L)-デヒドロアスコルビン酸は、以下の合成で出発物質として使用できます。
  • 2-ヒドロキシメチルインドールとの反応によるピラノ[3,4-b]インドール誘導体。
  • フロログルシノールとの立体選択的C-C結合形成反応による(−)-アスコルビルフロログルシノール。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
261556-BULK:
261556-CH:
261556-250MG:
261556-5G:
261556-VAR:
261556-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jens Lykkesfeldt
Nutrition research (New York, N.Y.), 32(1), 66-69 (2012-01-21)
Ascorbate and dehydroascorbic acid are frequently used as biomarkers of oxidative stress, but their lack of stability ex vivo and rapid postsampling interconversion continue to result in erroneous reference values. One problem is the large variety of vacutainer devices used
Els Vossen et al.
Meat science, 91(1), 29-35 (2012-01-10)
The effect of sodium ascorbate (SA; 500, 750, 1000 mg/kg) and sodium nitrite (SN; 40, 80, 120 mg/kg) doses on the shelf-life stability of liver pâtés was investigated in a full factorial design. Clear dose-dependent responses of the added SN
Oliver Reihl et al.
Carbohydrate research, 339(3), 483-491 (2004-03-12)
Covalently cross-linked proteins are among the major modifications caused by the advanced Maillard reaction. So far, the chemical nature of these aggregates is largely unknown. L-dehydroascorbic acid (DHA, 5), the oxidation product of L-ascorbic acid (vitamin C), is known as
A biomimetic synthesis of (-)-ascorbyl phloroglucinol and studies toward the construction of ascorbyl-modified catechin natural products and analogues
Belapure SA, et al.
Tetrahedron, 67(48), 9265-9272 (2011)
A Wesley Burks et al.
Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology, 26(4), 316-322 (2015-04-08)
Children with cow's milk allergy (CMA) are at risk for inadequate nutritional intake and growth. Dietary management of CMA, therefore, requires diets that are not only hypoallergenic but also support adequate growth in this population. This study assessed growth of
資料
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).