About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O6
CAS番号:
分子量:
216.19
Beilstein:
86893
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]19/D +25.3°, c = 1 in H2O
mp
210 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1
InChI Key
POXUQBFHDHCZAD-MHTLYPKNSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
301361-25G:
301361-VAR:
301361-5G:
301361-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック