Merck
09878
Sigma-Aldrich
モリブデン酸アンモニウム 四水和物
BioUltra, ≥99.0% (T)
別名:
ヘプタモリブデン酸アンモニウム 四水和物, モリブデン酸 アンモニウム塩 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
1235.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.05 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
密度
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸収
cut-off at 360 nm in H2O at 0.05 M
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI Key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 二酸化モリブデンを組み込んだ炭化シルク繊維の in situ 調製と、そのスーパーキャパシタへの応用:この研究では、二酸化モリブデンを炭化シルク繊維に組み込んだ in situ 調製について論じ、電気特性と安定性の向上により、スーパーキャパシタへの応用の可能性を示しています(Ji et al., 2022)。
  • SERS 応用を向上させる Mo(2)C@MoO(x)ヘテロ構造の構築:この論文では、優れた構造特性により表面増強ラマン散乱(SERS)応用を大幅に改善する Mo(2)C@MoO(x)ヘテロ構造の構築が紹介されています(Lai et al., 2022)。
その他情報
リンの定量用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09878-25G:4548173960340
09878-100G:4548173960333
09878-BULK:
09878-VAR:
09878-500G:4548173960357
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E. Seaman
Methods in Enzymology, 12b, 218-218 (1968)
Xiao Zhang et al.
Science advances, 6(40) (2020-10-02)
The direct growth of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) with narrow chiral distribution remains elusive despite substantial benefits in properties and applications. Nanoparticle catalysts are vital for SWCNT and more generally nanomaterial synthesis, but understanding their effect is limited. Solid catalysts
Shifeng Cao et al.
International journal of food microbiology, 141(3), 173-176 (2010-07-08)
The potential enhancement of Pichia membranifaciens by ammonium molybdate (NH(4)Mo) to control blue mould caused by Penicillium expansum on peach fruit was investigated. Combining P. membranifaciens at 1x10(8) cell/ml with 1 mM NH(4)Mo provided a more effective control of blue
Pradeep Verma et al.
Bioresource technology, 102(4), 3941-3945 (2010-12-24)
Pretreatments for enzymatic saccharification are crucial for the establishment of lignocellulosic biorefineries. In this study, we focused on ammonium ions and peroxometal complexes as potential delignifying agents. We first examined the pretreatment of beech wood with nine different ammonium salts
Kyung Ho Park et al.
Journal of hazardous materials, 138(2), 311-316 (2006-07-25)
The petroleum refining industry makes extensive use of hydroprocessing catalysts. These catalysts contain environmentally critical and economically valuable metals such as Mo, V, Ni and Co. In the present study, a simple hydrometallurgical processing of spent hydrodesulphurization (HDS) catalyst for