Merck
A7302
Sigma-Aldrich
モリブデン酸アンモニウム 四水和物
ACS reagent, 81.0-83.0% MoO3 basis
別名:
ヘプタモリブデン酸アンモニウム 四水和物, モリブデン酸 アンモニウム塩 四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
1235.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 5210
アッセイ
81.0-83.0% MoO3 basis
形状
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: molybdenum
不純物
≤0.005% Insoluble matter
密度
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
arsenate, phosphate, and silicate (as SiO2): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (as lead)
保管温度
room temp
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI Key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モリブデン酸アンモニウム四水和物(AMT)はモリブデン塩であり、物質を保護しながら粒子を同定するために役立つクライオネガティブ染色によく使用されます。触媒として、チオフェンおよびその誘導体の脱硫に使用されます。
アプリケーション
モリブデン酸アンモニウム四水和物は以下の用途に使用できます:
  • モリブデン酸ナトリウム二水和物(Na2MoO4·2H2O)の合成におけるモリブデン源。
  • ニッケル源としての安息香酸ニッケル存在下での共沈法によるモリブデン酸ニッケルナノロッド(NiMoO4)の合成におけるモリブデン源。
  • Mn-MoS2 (MMS)の合成における前駆体。MMSは、最も高いローダミンB(RhB)分解効率を示すMMS/rGO(還元酸化グラフェン)複合体の製造に使用されます。
  • PVDF(ポリフッ化ビニリデン)触媒マイクロカプセルの合成における触媒。PVDFは、ベンジルアルコールをベンズアルデヒドに選択的に酸化するための不均一系触媒です。
品質
水に可溶性の、黒ずんだモリブデン酸アンモニウム結晶を含むことがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A7302-VAR:
A7302-1KG:4548173947150
2530019:
A7302-BULK:
A7302-100G:4548173947143
A7302-500G:4548173947174
A7302-6X500G:4548173947181
A7302-VAR-D:
A7302-2.5KG:4548173947167
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shifeng Cao et al.
International journal of food microbiology, 141(3), 173-176 (2010-07-08)
The potential enhancement of Pichia membranifaciens by ammonium molybdate (NH(4)Mo) to control blue mould caused by Penicillium expansum on peach fruit was investigated. Combining P. membranifaciens at 1x10(8) cell/ml with 1 mM NH(4)Mo provided a more effective control of blue
Pradeep Verma et al.
Bioresource technology, 102(4), 3941-3945 (2010-12-24)
Pretreatments for enzymatic saccharification are crucial for the establishment of lignocellulosic biorefineries. In this study, we focused on ammonium ions and peroxometal complexes as potential delignifying agents. We first examined the pretreatment of beech wood with nine different ammonium salts
Kyung Ho Park et al.
Journal of hazardous materials, 138(2), 311-316 (2006-07-25)
The petroleum refining industry makes extensive use of hydroprocessing catalysts. These catalysts contain environmentally critical and economically valuable metals such as Mo, V, Ni and Co. In the present study, a simple hydrometallurgical processing of spent hydrodesulphurization (HDS) catalyst for
Bernard Lorber et al.
Micron (Oxford, England : 1993), 39(4), 431-446 (2007-05-01)
The formation of 2D arrays of three small icosahedral RNA viruses with known 3D structures (tomato bushy stunt virus, turnip yellow mosaic virus and bromegrass mosaic virus) has been investigated to determine the role of each component of a negative
Jian Ma et al.
Talanta, 88, 484-489 (2012-01-24)
Determination of silicate at low concentrations (i.e., nanomolar levels) is an important analytical objective for both marine science and the semiconductor industry. Here we report the use of flow injection analysis (FIA) in combination with long pathlength liquid core waveguide
プロトコル
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.