品質水準
100
200
濃度
0.65 mM (phosphorous)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
- Porphyra haitanensis 由来の 1,8-ジヒドロキシアントラキノンの黄色ブドウ球菌に対する抗菌作用:この研究では、バイオ医薬品用途の開発に不可欠な正確な測定と効果的な濃度評価を確実に行うため、評価プロセスにリン標準液を使用して、Porphyra haitanensis から抽出した化合物の抗菌特性を詳述しています(Wei Y et al., 2015)。
構成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3869-25ML:
P3869-VAR:
P3869-1.7ML-C:
P3619-1GA-PW:
P3869-BULK:
P3869-1.7ML:
P3869-25ML-C:
P3869PROC:
P3869-25ML-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.