安全性情報
38338
Supelco
Phosphorus Standard for ICP
TraceCERT®, 1 g/L P in H2O (nominal concentration)
別名:
ICP リン標準物質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L P in H2O (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。微量不純物に関する情報は、証明書に記載されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
  • 液-液抽出におけるリン標準液:リン標準液は、塩液-液抽出プロセスにおけるホフマイスターバイアスの最適化に不可欠であり、誘導結合プラズマ(ICP)分析におけるアリールエチニルビス尿素アニオン受容体の性能を向上させます。この応用により、化学科学研究におけるより精密な分離と抽出が容易になります(Fargher et al., 2024)。
  • 製薬元素の分析:リンの ICP 標準物質は、脳腫瘍細胞におけるホスホノフェニルアラニンの取り込みを同時に測定する、新規の手法に不可欠です。この用途は、医療研究における誘導結合プラズマ発光分光法を用いた元素分析の精度を高める上で、リン標準物質が重要であることを示しています(Li et al., 2024)。
  • セメント質材料における微量元素の校正:凍結抵抗性などの材料′特性を評価する上で不可欠な微量元素の正確な測定を確実に行うため、セメント質材料の分析にはリン標準物質が使用されています。この用途は、建築材料の研究における厳格な品質管理を維持する上で、リン ICP 標準物質が果たす役割を強調しています(Zhang et al., 2022)。
  • 薬物送達システムのためのバイオテクノロジー研究:バイオテクノロジーの分野では、サイズ排除クロマトグラフィーと ICP 質量分析法を組み合わせた方法で、オリゴヌクレオチドとフェリチンナノケージの同時定量にリン標準物質が使用されています。この方法は、薬物送達システムの開発において極めて重要であり、製薬研究におけるリン標準物質の重要な役割を示しています(Yamazaki et al., 2022)。
  • 元素の取り込みに関する生物学的研究:Saccharomyces cerevisiae の単細胞によるリンおよび重金属の取り込みを調査するために、高純度リン標準物質が使用されています。この研究により、微生物細胞に内在する元素の理解が深まり、微生物学および生化学研究におけるリン ICP 標準物質の有用性が示されています(Qin et al., 2022)。
アナリシスノート
高純度H3PO4と水で調製した、 1 g/L P水溶液
その他情報
弊社のTraceCERTシリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストにつきましては、弊社の無機物TraceCERTウェブサイトをご覧ください
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
38338-BULK:
38338-100ML:
38338-VAR:
38338-100ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)