安全性情報
51474
Supelco
Phosphorus Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L P in H2O (nominal concentration)
別名:
リン AAS 校正用標準物質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L P in H2O (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさや有効期限などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
AASのりん標準液は、原子吸光分析(AAS)を使用した食品サンプルの総リン含有量の測定における標準ソリューション溶液として使用されています。
アナリシスノート
高純度H3PO4と水で調製した、 1 g/L P水溶液
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
51474-VAR:
51474-BULK:
51474N-BULK:
51474-250ML-BULK:
51474-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sample preparation in sequential injection analysis. Spectrophotometric determination of total phosphorus in food samples
Oliveira CC, et al.
Analytica Chimica Acta, 371, 57-62 (1998)