安全性情報
69349
Supelco
カルシウム標準、AAS用
TraceCERT®, 1 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
別名:
カルシウム原子吸光標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
アプリケーション
  • 微量元素の定量:ある研究では、カルシウムの定量にポータブル X 線蛍光ユニットを使用することを強調し、製薬およびバイオテクノロジー分野の研究と品質管理に役立つ正確な測定タスクへの応用を示しています(González-Rojas et al., 2023)。
  • 食品中のカルシウム含有量の分析:バイオプロセス全粒小麦粉の物理化学的特性に関する研究には、AAS を使用したカルシウム含有量の分析が含まれており、食品科学における正確な栄養プロファイリングを確保する上でのカルシウム標準の重要性が強調されています(Chinma et al., 2024)。
  • 環境モニタリング:カルシウムを含む河川堆積物中の微量元素濃度の評価には AAS が使用され、環境研究における汚染レベルと生態系の健全性のモニタリングにおけるカルシウム標準の役割が実証されています(Selvaraj et al., 2023)。
アナリシスノート
高純度Pb(NO3)2、HNO3 および水で調製した、2%硝酸溶液中の1 g/L Pb
その他情報
弊社のTraceCERTシリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストにつきましては、弊社の無機物TraceCERTウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69349N-BULK:
69349-250ML-BULK:
69349-VAR:
69349-BULK:
69349-250ML:4548173923611
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)