certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Ca in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
single component solution
関連するカテゴリー
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttps://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttps://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
カルシウムICP標準品は、誘導結合プラズマ(ICP)技術による元素分析に適した校正標準です。
アナリシスノート
高純度CaCO3、HNO3、水で調製した、2%硝酸溶液中の1 g/L Ca
その他情報
メルクのTraceCERTシリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちの無機物&Trace®CERTウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19051-100ML-BULK-F:
19051-BULK-F:
19051-VAR-F:
19051-100ML-F:4548173929705
この製品を見ている人はこちらもチェック
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(14), 3694-3706 (2020-04-11)
The murine Lym-1 mAb targets a discontinuous epitope (Lym-1 epitope) on several subtypes of HLA-DR, which is upregulated in a majority of human B-cell lymphomas and leukemias. Unlike CD19, the Lym-1 epitope does not downregulate upon crosslinking, which may provide