安全性情報
43149
Supelco
鉄標準液、ICP用
TraceCERT®, 1 g/L Fe in nitric acid (nominal concentration)
別名:
鉄 ICP 標準溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Fe in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えばNISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさ、有効期限、微量不純物に関する詳細情報などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
硝酸中の鉄標準溶液は、酸素を電気化学的に発生させるための薄膜ニッケル鉄触媒を誘導結合プラズマ発光分光法(ICP-OES)を使用してキャラクタリゼーションする際のキャリブレーション溶液として使用されています。
アナリシスノート
高純度Fe金属、HNO3、水で調製した、2%硝酸溶液中の1 g/L Fe
その他情報
メルクのTraceCERT®シリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちのICP&AAS標準品ウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43149-100ML-BULK-F:
43149-100ML-F:4548173940939
43149-VAR-F:
43149-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An investigation of thin-film Ni-Fe oxide catalysts for the electrochemical evolution of oxygen
Louie.WM and Bell.TA
Journal of the American Chemical Society, 135(33), 12329-12337 (2013)
An investigation of thin-film Ni?Fe oxide catalysts for the electrochemical evolution of oxygen
Louie.WM and Bell.TA
Journal of the American Chemical Society, 135, 12329-12337 (2013)
André M N Silva et al.
Journal of inorganic biochemistry, 186, 95-102 (2018-06-04)
Understanding the effect of glycation on the function of transferrin, the systemic iron transporter, is fundamental to fully grasp the mechanisms leading to the loss of iron homeostasis observed in diabetes mellitus (DM). The spontaneous reaction with protein amino groups
Utkarsh A Reddy et al.
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 23(5), 425-434 (2018-02-21)
Magnetic nanomaterials (Fe3O4 NMs) have become novel tools with multiple biological and medical applications because of their biocompatibility. However, adverse health effects of these NMs are of great interest to learn. This study was designed to assess the size and
Mary W Louie et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(33), 12329-12337 (2013-07-19)
A detailed investigation has been carried out of the structure and electrochemical activity of electrodeposited Ni-Fe films for the oxygen evolution reaction (OER) in alkaline electrolytes. Ni-Fe films with a bulk and surface composition of 40% Fe exhibit OER activities