安全性情報
38996
Supelco
銅標準、AAS用
TraceCERT®, 1 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Cu in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
  • 石炭灰の浸出特性:マレーシアの発電所の石炭灰からの浸出特性の分析では銅標準が重要であり、原子吸光分光法の正確な較正を保証し、環境モニタリングと研究に大きく貢献しました(Beddu et al., 2020)。
  • 分析化学における標準添加法:標準添加法への有理関数の適用が検討され、銅 AAS 標準は正確な分析ベースラインを確立するために重要であり、複雑なサンプルマトリックスでの分析結果の向上を促進しました(Gorazda et al., 2013)。
アナリシスノート
高純度Cu金属、HNO3および水で調製した、2%硝酸溶液中の1 g/L Cu
その他情報
弊社のTraceCERTシリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストにつきましては、弊社の無機物TraceCERTウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
38996-VAR:
38996-BULK:
38996-250ML:4548173351001
38996N-BULK:
38996-250ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hukum Singh et al.
PloS one, 15(1), e0227380-e0227380 (2020-01-29)
The ever-increasing vehicle counts have resulted in a significant increase in air pollution impacting human and natural ecosystems including trees, and physical properties. Roadside plantations often act as a first defense line against the vehicular emissions to mitigate the impacts
資料
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.