安全性情報
16595
Supelco
鉛標準(AAS用)
TraceCERT®, 1 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
100
300
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)はISO17034に準拠して製造され、ISO/IEC17025に準拠して特性評価されています。このCRMはSI 単位kgまで追跡可能であり、国立計量研究所(NMI)、例えば NISTの主要物質に対して測定されています。
現在の認定証明書にアクセスするには、ISO認証およびサイトの品質セルフアセスメントをご覧ください。
不確かさや有効期限などの認証値を見るには、証明書をhttp://www.sigma-aldrich.com からダウンロードしてください。
アプリケーション
空気サンプル中の鉛発生源の特性評価において、AAS用鉛標準が標準物質として使用された可能性があります。
アナリシスノート
高純度Pb(NO32、HNO3 および水で調製した、2%硝酸溶液中の1 g/L Pb
その他情報
メルクのTraceCERTシリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストについては、私たちの無機物&Trace®CERTウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16595N-BULK:
16595-250ML:4548173241661
16595-BULK:
16595-250ML-BULK:
16595-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterization of sources of lead in the urban air of Asia using ratios of stable lead isotopes.
Mukai, Hitoshi, et al.
Environmental Science & Technology, 27.7, 1347-1356 (1993)
資料
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.