安全性情報
NIST3128
Lead (Pb) standard solution
NIST® SRM® 3128
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
One unit of Lead (Pb) standard solution contains five 10 mL sealed borosilicate glass ampoules holding an acidified aqueous solution. This solution is prepared gravimetrically to contain a specified mass fraction of lead and contains nitric acid at a concentration of ~ 1.6 mol/L. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 3128_cert
SRM 3128_SDS
アプリケーション
SRM 3128 is intendedfor use as a primary calibration standard for the quantitative determination oflead.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3128:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
in the Analysis of Foods and Dietary Supplements: A Practical Guide.
Sharpless K E, et al.
NIST Special Publication, 260, 181r1-181r1 (2014)