安全性情報
NIST3138
Palladium (Pd) standard solution
NIST® SRM® 3138
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 10 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
single component solution
詳細
Each unit of SRM 3138 consists of five sealed borosilicate glass ampoules, each filled with 10 mL of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to have a known mass fraction of palladium. The solution includes hydrochloric acid at a mass fraction of approximately 8 %. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 3138_cert
SRM 3138_SDS
アプリケーション
The Standard Reference Material (SRM) Palladium standard solution is intended for use as a primary calibration standard in the quantitative determination of palladium.
特徴および利点
NIST provides certified mass fraction values for palladium that are metrologically traceable to the SI unit for mass fraction and expressed in milligrams per gram.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Palladium (Pd)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3138:4548173359656
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)