Merck
78181
Sigma-Aldrich
フェニルボロン酸
purum, ≥97.0% (HPLC)
別名:
NSC 66487, ジヒドロキシフェニルボラン, フェニルジヒドロキシボラン, フェニルホウ酸, ベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5B(OH)2
CAS番号:
分子量:
121.93
Beilstein:
970972
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
crystals
mp
216-219 °C (lit.)
218-222 °C
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H
InChI Key
HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェニルボロン酸は、クロスカップリング反応および薬物送達に使用される高度に安定した受容体リガンドです。
フェニルボロン酸(PBA)は有機ボロン酸の1種です。分子受容体として振る舞い、シス-ジオール基を含む化合物に付着することができます。Pd/C(触媒)および水(溶媒)存在下でのフェニルボロン酸との塩化アリールのマイクロ波補助鈴木カップリングについて記載があります。フェニルボロン酸とハロアレーンのパラジウム触媒クロスカップリング反応によるビアリールの生成について報告されています。
アプリケーション
フェニルボロン酸は以下のような反応に用いられることがあります:
  • ロジウム触媒分子内アミノ化。
  • パラジウム触媒直接アリール化。
  • パラジウムナノ粒子触媒による溝呂木-ヘックおよび鈴木-宮浦カップリング反応。
  • パラジウム触媒立体選択的ヘック-タイプ反応。
  • 水中での高効率的パラジウム触媒アリール化鈴木-宮浦クロスカップリング。
フェニルボロン酸は以下の調製時に試薬として用いられることがあります:
  • 鈴木-宮浦カップリング反応の触媒としての Ni(II)ピンサー錯体および Pd(II)ピリドキサルヒドラゾンメタラサイクル。
  • 全ポリマー型太陽電池のための N 型ポリマー。
  • 強力で選択的な新しい一連の mTOR(エムトア)キナーゼ阻害剤。
  • 癌細胞増殖に対する乳酸脱水素酵素の阻害剤
その他情報
フェニルボロン酸無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
78181-VAR:
78181-50G:
78181-RSAMPLE:
78181-BULK:
78181-1G:
78181-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of polyfunctional glycerol esters: lipase-catalyzed esterification of glycerol with diesters.
Villeneuve P, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 75(11), 1545-1549 (1998)
Phenylboronic-acid-based functional chemical materials for fluorescence imaging and tumor therapy
Li S, et al.
ACS Omega, 7, 2520-2532 (2022)
Discovery and SAR exploration of a novel series of imidazo[4,5-b]pyrazin-2-ones as potent and selective mTOR kinase inhibitors
Mortensen, D. S.; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21, 6793-6799 (2011)
María Moreno-Guzmán et al.
Biosensors & bioelectronics, 35(1), 82-86 (2012-03-14)
This work reports for the first time an electrochemical immunosensor for the determination of adrenocorticotropin hormone (ACTH). The immunoelectrode design involves the use of amino phenylboronic acid for the oriented immobilization of anti-ACTH antibodies onto screen-printed carbon modified electrode surfaces.
Peng-Cheng Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(20), 12597-12605 (2011-09-09)
Phenylboronic acid (PBA)-functionalized materials have attracted considerable attention because of their potential applications in many fields. In this paper, we report a PBA-segregated honeycomb-patterned porous film (HPPF) for glucose sensing. Polystyrene-block-poly(acrylic acid-co-acrylamidophenylboronic acid) with different contents of PBA pendants was