アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: soluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC1CCC2OC3(CC[C@@H](C)C(C[C@H](C)O)O3)[C@H](C)C(OC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C\C=C\C=C\1)[C@H]2C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15+,21-18+/t25-,26-,27+,28+,29+,30-,31+,32+,33-,34?,35?,36?,38+,40-,41?,42-,44+,45?/m1/s1
InChI Key
MNULEGDCPYONBU-VVXVDZGXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75351-5MG:
75351-VAR:
75351-BULK:
試験成績書(COA)