品質水準
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)Nc1cccc(C(=O)N[C@H]2[C@@H](C)OC(=O)C(CCCCCC)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)OC2=O)c1O
InChI
1S/C28H40N2O9/c1-6-7-8-9-11-20-25(39-22(32)14-16(2)3)18(5)38-28(36)23(17(4)37-27(20)35)30-26(34)19-12-10-13-21(24(19)33)29-15-31/h10,12-13,15-18,20,23,25,33H,6-9,11,14H2,1-5H3,(H,29,31)(H,30,34)/t17-,18+,20?,23+,25+/m1/s1
InChI Key
UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ニューロン培養における呼吸鎖阻害剤として
- Trypanosoma brucei細胞における細胞内小器官ATP産生アッセイに
- 甲状腺乳頭癌(PTC)細胞株の呼吸アッセイ
生物化学的/生理学的作用
品質
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A8674-50MG:
A8674-BULK:
A8674-VAR:
A8674-25MG-PW:
A8674-100MG:
A8674-25MG:
A8674-50MG-PW:
A8674-10MG:
A8674-100MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research