Merck
T5580
Sigma-Aldrich
ミキソチアゾール
from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC), lyophilized solid, antibiotic
別名:
Myxothiazol A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H33N3O3S2
CAS番号:
分子量:
487.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ミキソチアゾール, from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC)
由来生物
Myxococcus fulvus Mx f85
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
保管条件
protect from light
under inert gas
溶解性
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow
DMSO: soluble
acetone: soluble
dichloromethane: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
CO[C@@H](\C=C\c1csc(n1)-c2csc(n2)[C@@H](C)\C=C\C=C\C(C)C)[C@@H](C)\C(OC)=C\C(N)=O
InChI
1S/C25H33N3O3S2/c1-16(2)9-7-8-10-17(3)24-28-20(15-33-24)25-27-19(14-32-25)11-12-21(30-5)18(4)22(31-6)13-23(26)29/h7-18,21H,1-6H3,(H2,26,29)/b9-7+,10-8+,12-11+,22-13-/t17-,18+,21-/m0/s1
InChI Key
XKTFQMCPGMTBMD-ZDBABOMLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ミキソチアゾールは、C. elegans培養における複合体IIIQo阻害剤として使用されてきました5。 また、ラット細胞におけるミトコンドリア酸素運搬を調べるためにも使用されています6
ミキソチアゾールは、P19マウス胚性癌腫の多能性細胞株におけるミトコンドリア電子伝達鎖(mETC)阻害剤として使用されており、また、統合型ストレス応答活性化のためのHeLa細胞の処理に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
真菌と昆虫に対する活性を持つ抗生物質であるミキソチアゾールは、呼吸鎖のミトコンドリアシトクロム b/c1セグメントの強力な阻害剤です。 ミキソチアゾールは、bc1複合体のキノール酸化(Qo)部位に結合して、ミトコンドリア呼吸鎖のリスケ鉄硫黄タンパク質への電子異動を遮断します。 酸素消費の遮断により、可逆的な細胞分裂停止作用が引き起こされます。ミキソチアゾールは、抗腫瘍活性持つことが分かっているその他のエポチロンと同じく、システインがポリケタイド骨格に取り込まれることにより形成されるチアゾール環を持ちます。
調製ノート
ミキソチアゾールはクロロホルムに9.80 ~ 10.20 mg/mlで溶解し、無色~黄色の透明な溶液が得られます。DMSO、アセトン、ジクロロメタン、エタノール、酢酸エチル、およびメタノールにも溶解します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
T5580-5MG-PW:
T5580-5MG:
T5580-BULK:
T5580-1MG-PW:
T5580-1MG:
T5580-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
B Silakowski et al.
The Journal of biological chemistry, 274(52), 37391-37399 (1999-12-22)
The biosynthetic mta gene cluster responsible for myxothiazol formation from the fruiting body forming myxobacterium Stigmatella aurantiaca DW4/3-1 was sequenced and analyzed. Myxothiazol, an inhibitor of the electron transport via the bc(1)-complex of the respiratory chain, is biosynthesized by a
Myxothiazol an antibiotic from Myxococcus fuluvus (Myxobacteraies). cultivation, isolation, physico-chemical and biological properties.
Gerth, K., et al.
The Journal of Antibiotics, 33, 1474-1479 (2002)
Mitochondrial unfolded protein response controls matrix pre-RNA processing and translation
Munch C and Harper JW
Nature, 534(7609), 710-710 (2016)
Andreas Schlotterer et al.
Diabetes, 58(11), 2450-2456 (2009-08-14)
Establishing Caenorhabditis elegans as a model for glucose toxicity-mediated life span reduction. C. elegans were maintained to achieve glucose concentrations resembling the hyperglycemic conditions in diabetic patients. The effects of high glucose on life span, glyoxalase-1 activity, advanced glycation end
Natalia Pashkovskaia et al.
Stem cell research, 30, 180-191 (2018-06-30)
ROS are frequently associated with deleterious effects caused by oxidative stress. Despite the harmful effects of non-specific oxidation, ROS also function as signal transduction molecules that regulate various biological processes, including stem cell proliferation and differentiation. Here we show that
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research