Merck
R8875
Sigma-Aldrich
ロテノン
≥95% (HPLC), powder, NADH-CoQ reductase inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22O6
CAS番号:
分子量:
394.42
Beilstein:
6773081
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ロテノン, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
bp
210-220 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
159-164 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc2OCC3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)C3c2cc1OC)C(C)=C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
InChI Key
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロテノンは、レチノイドファミリーに属します。これは、Leguminosa(マメ科)植物に天然に存在し、細胞毒性があると考えられています。また、殺虫剤や農薬として一般的に使用されています。
アプリケーション
ロテノンは、以下の目的で使用されています:
  • それが細胞増殖に及ぼす影響を研究するため
  • 細胞性活性酸素種の生成を検出するため 単離されたラット前脳ミトコンドリアに
  • ミトコンドリアの酵素活性を測定するため
生物化学的/生理学的作用
ロテノンは、ミトコンドリア電子伝達系のニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH):ユビキノン酸化還元酵素に対する阻害剤です。これは節足動物の外骨格からは容易に吸収されますが、哺乳類の皮膚または胃腸管からの吸収は不良です。ロテノンは神経毒性剤として働き、パーキンソン病様の病態を生じるため、パーキンソン病の病因および介入についての研究の動物モデルが得られます。ロテノンの主要な作用機序は、複合体Iの阻害とそれに続く酸化ストレスの発生および酸化的損傷です。ロテノンは脂溶性であるため、すぐに脳に侵入し、脳内で電子鎖輸送(ETC)のミトコンドリア複合体Iに結合してこれを阻害します。
調製ノート
本製品は0.5 mg/mLのDMSOに溶解します。他の情報源は100 mMまでのDMSOに溶解できることを示唆していますが、まだ検証されていません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R8875-25G:4548173209562
R8875-5G:4548173209579
R8875-BULK:
R8875-1G:4548173209555
R8875-10G:4548173209548
R8875-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metformin decreases glucose oxidation and increases the dependency of prostate cancer cells on reductive glutamine metabolism
Fendt SM, et al.
Cancer Research (2013)
Parkinson's Disease and Movement Disorders, 81-81 (2007)
Ca2+-induced oxidative stress in brain mitochondria treated with the respiratory chain inhibitor rotenone
Sousa SC, et al.
Febs Letters, 543(1-3), 179-183 (2003)
Loss of Sirt1 promotes prostatic intraepithelial neoplasia, reduces mitophagy, and delays PARK2 translocation to mitochondria
Di SG, et al.
The American Journal of Pathology, 185(1), 266-279 (2015)
Jin Bu et al.
Life sciences, 231, 116581-116581 (2019-06-21)
The aims of this study were to investigate the effect of colonic electrical stimulation (CES) on delayed colonic transit in Parkinson's disease (PD) model induced by rotenone and its possible mechanisms. Sprague-Dawley male rats were implanted with a pair of